Learn More
DWK Life Sciences Boîte de Petri STERIPLAN™, en verre sodocalcique
Les boîtes de Petri sont utilisées pour la culture de bactéries, de levures, de cellules végétales et animales sur des milieux solides.
Marque: DWK Life Sciences 237553903
17.99 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
La culture de microorganismes peut avoir lieu sur un milieu nutritif de type gel, qui est placé dans une boîte plate, ronde et transparente avec couvercle (la boîte de Petri). En raison du gel solide, le mélange des microorganismes est empêché et les accumulations de culture cellulaire (colonies) peuvent croître.
- Absence de bulles et de traces
- Distribution uniforme du fond à coudre possible
Spécification
Non autoclavable | |
Croissance et culture de microorganismes ; culture sur milieu de culture de gel solide ; microscopie de microorganismes ; culture cellulaire | |
12 mm |
Verre sodocalcique | |
10 / boîte | |
40 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
46Heures
21Minutes
11Secondes
48