Learn More
DWK Life Sciences STERIPLAN™ Boîte de Pétri, en verre sodocalcique
Les boîtes de Pétri sont utilisées pour la culture de cellules bactériennes, de levure, végétales et animales sur un milieu solide.
Marque: DWK Life Sciences 237554205
18.49 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.63900kg
Description
La culture de microorganismes peut avoir lieu sur un milieu nutritif de type gel, qui est placé dans une boîte plate, ronde et transparente avec couvercle (la boîte de Petri). En raison du gel solide, le mélange des microorganismes est empêché et les accumulations de culture cellulaire (colonies) peuvent croître.
- Absence de bulles et de traces
- Distribution uniforme du fond à coudre possible
Spécification
Non autoclavable | |
Croissance et culture de microorganismes ; culture sur milieu de culture de gel solide ; microscopie de microorganismes ; culture cellulaire | |
15 mm |
Verre sodocalcique | |
10/Bte | |
80 mm |