man
Test
chevron-down
Choisir la langue
English
French
Search
Suivi de commande
Commande rapide
Support
Se connecter
chevron-down
chevron-down
Learn More
Home
Products
Stérilisateurs et autoclaves
Sacs autoclavables
Hartmann Larochette™ Gaines Sterilsop™ SX
Imprimer
Hartmann Larochette™ Gaines Sterilsop™ SX
188.31€ - 347.40€
Voir les offres promotionnelles ci-dessous
Spécification
Autoclavable
Autoclavable
Quantité
12 Pack
Consulter d'autres spécifications
Produits
3
Documents
Product Certifications
Produits
3
Code produit
Marque
Dimensions (L x l)
Prix
Quantité et disponibilité
Code produit
Marque
Dimensions (L x l)
Prix
Quantité et disponibilité
12643066
Afficher les documents
Détails de la promotion
missing translation for 'viewProductCertificates'
Hartmann Larochette™
605590
50 x 50mm
N/A
12653066
Afficher les documents
Détails de la promotion
missing translation for 'viewProductCertificates'
Hartmann Larochette™
605592
50 x 90mm
N/A
12633066
Afficher les documents
Détails de la promotion
missing translation for 'viewProductCertificates'
Hartmann Larochette™
605594
50 x 120mm
N/A
Spécification
Autoclavable
Autoclavable
Quantité
12 Pack
Documents
Product Certifications
Haut de la page