Learn More
Thermo Scientific™ Écouvillons UTM (Milieu de transport universel) Sterilin™, kit de prélèvement, milieu 3 ml, écouvillon floqué nasopharyngien
Simplifient le prélèvement, le transport, l’entretien et le stockage en congélateur des virus, chlamydies, mycoplasmes et échantillons d’urée plasmatique. Disponibles sous forme de tube rempli avec écouvillon séparé ou en kit.
Spécification
Applicator Material | Plastique |
---|---|
Certifications/Conformité | Marquage CE de classe IIa conformément à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux (pour usage invasif transitoire) |
Nbre par carton | 50 |
Description
Simplifient le prélèvement, le transport, l’entretien et le stockage en congélateur des virus, chlamydies, mycoplasmes et échantillons d’urée plasmatique. Conviennent pour la culture cellulaire, la détection rapide des antigènes, les tests DFA, EIA, PCR et d’amplification des acides nucléiques. Les écouvillons UTM (milieu de transport universel) Thermo Scientific™ Sterilin™ sont disponibles sous forme de tube rempli avec un écouvillon séparé ou en kit.
- Stables à température ambiante et comprennent un cryoprotecteur
- Formulation comprenant des antibiotiques pour inhiber la flore bactérienne et fongique dans les échantillons des patients
- Tube avec base évasée en PP autostable avec base conique permettant de préparer facilement les échantillons — utilisez simplement un vortex et inoculez-les directement dans la culture tissulaire
- Disponibles en tubes remplis avec un choix d’écouvillons distincts emballés individuellement ou un kit de prélèvement avec écouvillon inclus
- Des microbilles de verre dans le tube facilitent la libération et la dispersion de l’échantillon du patient depuis l’écouvillon.
- Tous les écouvillons sont munis d’un point de cassure moulé pour permettre une rupture sûre et fiable de l’écouvillon dans le tube — permet à l’écouvillon standard d’être capturé par le bouchon lorsqu’il est repositionné sur le tube.
- Marquage CE classe IIa conformément à la directive relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE (pour une utilisation invasive temporaire)
- Disponibles au Royaume-Uni uniquement
Spécification
Plastique | |
Marquage CE de classe IIa conformément à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux (pour usage invasif transitoire) | |
50 |