Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes de Pétri standard à 90 mm Sterilin™
Mettez en culture des micro-organismes sur des milieux solides à l’aide de ces boîtes peu profondes qui optimisent l’espace dans l’incubateur et sont dotées d’un fini brillant qui garantit une excellente qualité optique.
Marque: Thermo Scientific™ 101RT/C
99.64 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24345" pour bénéficier de cette offre.
Description
Mettez en culture des micro-organismes sur des milieux solides à l’aide des boîtes de Pétri Thermo Scientific™ Sterilin™ standard 90 mm. Ces boîtes peu profondes optimisent l’espace dans l’incubateur et sont dotées d’un fini brillant qui garantit une excellente qualité optique.
NON COMMERCIALISÉES EN AMÉRIQUE DU NORD
- Parfaitement adaptées aux verseurs de plaques automatiques
- Fabriquées à partir de polystyrène vierge non cytotoxique
- Les moules brillants garantissent une clarté optique élevée
- Disponibles en fabrication aseptique ou stérilisées au stade final par irradiation aux rayons gamma
- Disponibles en formats simples, triples et non ventilés
- Ventilation triple — favorise les échanges gazeux ; parfaitement adaptée pour un travail à court terme
- Ventilation unique — limite les échanges gazeux, minimise l’évaporation et la déshydratation ; parfaitement adaptée pour un travail à long terme
- Sans ventilation — convient le mieux pour les anaérobies et un travail à long terme
- La boîte peu profonde est idéale pour optimiser l’espace dans l’incubateur
- Utilisation in vitro uniquement
Spécification
Produit et testé conformément à la norme EN ISO 24998:2008 Norme relative aux boîtes de Pétri comprenant des contrôles de dimensions stricts. | |
Polystyrène | |
Non stérile | |
500 | |
Non | |
90 mm |
Boîte de Petri, 90 mm | |
Rond | |
Boîte de Petri | |
20 | |
15,7 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
M345290 | Certificat de conformité | 04/12/2024 | 101RT/C |
M345280 | Certificat de conformité | 04/12/2024 | 101RT/C |
M352760 | Certificat de conformité | 03/12/2024 | 101RT/C |
M349350 | Certificat de conformité | 03/12/2024 | 101RT/C |
KM348030 | Certificat de conformité | 03/12/2024 | 101RT/C |