Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes de Pétri spéciales Sterilin™
GREENER_CHOICE
Code produit. 11951546
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Rouge
Transparent
Conditionnement:
500 pièces
Code produit. 11951546
Marque: Thermo Scientific™ 502VF
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Effectuent des applications non standard avec les boîtes de Pétri spéciales Thermo Scientific™ Sterilin™.
Les boîtes de Pétri spéciales Thermo Scientific™ Sterilin offrent une alternative aux applications non standard.
  • Fabrication aseptique
  • Utilisation in vitro uniquement
Alertes de commande :
Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Boîtes de 90 mm testées conformément à la norme EN ISO 24998:2008
Couleur Transparent
Forme Rond
Stérilité Fabrication aseptique
Type Boîte de Petri
Nombre de puits 2
Nbre par carton 500
Nb par paquet 20
Évent 3
Hauteur (métrique) 16 mm
Hauteur (impériale) 16 po
Diamètre (métrique) 90 mm