Learn More
Corning™ Tubes de culture filetés Pyrex™ à fond rond
GREENER_CHOICE
Code produit. 13013083 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
7,5 mL
11,5 mL
15 ml
19 ml
24 ml
30 ml
Longueur (métrique):
100 mm
100 mm
125 mm
125 mm
150 mm
Conditionnement:
1000 pièces
250 pièces
500 pièces
Code produit. 13013083
Marque: Corning™ 9944916X
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
En verre borosilicaté pour une utilisation avec les échantillons sensibles à la lixiviation des tubes en plastique. Les tubes de culture filetés à fond rond Corning™ Pyrex™ sont conçus pour la culture de tissu et les travaux bactériologiques généraux.
Un tube à fond rond sans pastille de marquage. Les tubes sont en verre borosilicaté et sont vendus sans bouchons.
Pour les bouchons, voir la réf. Réf. 99999.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de conception Col vissant
Capacité (métrique) 15 ml
Longueur (métrique) 125 mm
Matériau Verre borosilicaté
Jetable Oui
À utiliser avec Parfaits pour une utilisation avec les échantillons sensibles à la lixiviation des tubes en plastique
Type d’étiquette Aucun
Conditionnement En vrac
Diamètre du filetage 15-415
Stérilité Non stérile
Autoclavable Autoclavable
Graduated Non
Diamètre (métrique) 16 mm
Type de bouchon Sans bouchon
Type de produit Tube de culture