Learn More
Corning™ Tubes de culture filetés Pyrex™ à fond rond
En verre borosilicaté pour une utilisation avec les échantillons sensibles à la lixiviation des tubes en plastique. Les tubes de culture filetés à fond rond Corning™ Pyrex™ sont conçus pour la culture de tissu et les travaux bactériologiques généraux.
Marque: Corning™ 99449-16
110.27 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
Un tube à fond rond sans pastille de marquage. Les tubes sont en verre borosilicaté et sont vendus sans bouchons.
Pour les bouchons, voir la réf. Réf. 99999.
Spécification
Col vissant | |
100 mm | |
Oui | |
Aucun | |
15-415 | |
Autoclavable | |
16 mm | |
Tube de culture |
11,5 mL | |
Verre borosilicaté | |
Parfaits pour une utilisation avec les échantillons sensibles à la lixiviation des tubes en plastique | |
En vrac | |
Non stérile | |
Non | |
Sans bouchon |