Learn More
Corning™ Tubes de culture filetés Pyrex™ à fond rond
En verre borosilicaté pour une utilisation avec les échantillons sensibles à la lixiviation des tubes en plastique. Les tubes de culture filetés à fond rond Corning™ Pyrex™ sont conçus pour la culture de tissu et les travaux bactériologiques généraux.
Marque: Corning™ 99449-13
204.50 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Un tube à fond rond sans pastille de marquage. Les tubes sont en verre borosilicaté et sont vendus sans bouchons.
Pour les bouchons, voir la réf. Réf. 99999.
Spécification
Col vissant | |
100 mm | |
Oui | |
Aucun | |
13/415 | |
Autoclavable | |
13 mm | |
Tube de culture |
7,5 mL | |
Verre borosilicaté | |
Parfaits pour une utilisation avec les échantillons sensibles à la lixiviation des tubes en plastique | |
En vrac | |
Non stérile | |
Non | |
Sans |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
33Heures
19Minutes
42Secondes
5