Learn More
Corning™ Tubes de culture filetés Pyrex™ à fond rond
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
7,5 mL
11,5 mL
15 ml
19 ml
24 ml
30 ml
Longueur (métrique):
100 mm
100 mm
125 mm
125 mm
150 mm
Conditionnement:
1000 pièces
250 pièces
500 pièces
Description
Un tube à fond rond sans pastille de marquage. Les tubes sont en verre borosilicaté et sont vendus sans bouchons.
Pour les bouchons, voir la réf. Réf. 99999.
Specifications
Specifications
| Type de conception | Col vissant |
| Capacité (métrique) | 30 ml |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Jetable | Oui |
| À utiliser avec | Idéal pour une utilisation avec les échantillons sensibles à la lixiviation des tubes en plastique |
| Type d’étiquette | Aucun |
| Conditionnement | En vrac |
| Avec rebord | Non |
| Diamètre du filetage | 18-415 |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction