Learn More
Thermo Scientific™ Récipients universels en polystyrène Sterilin™ Quickstart de 30 ml
Click to view available options
Étiquette:
Aucune étiquette
Imprimé
unie
Comprend:
Acide borique
Récipient uniquement
Conditionnement:
400 pièces
Description
Bénéficiez d’une excellente résistance chimique et thermique avec ces récipients universels étanches de 30 ml conformes 95 kPa avec marquage CE Thermo Scientific™ Sterilin™ Quickstart en PS 30 ml. Des performances améliorées ; Faciles à manipuler. Fabrication aseptique.
Caractéristiques :
- Le bouchon à 1/2 tour garantit une meilleure manipulation par l’utilisateur final
- Disponibles pré-remplis d’acide borique (0,4g) pour la conservation des échantillons d’urine
- Fournis dans des sachets pratiques de 50 pièces
- Adaptés à une centrifugation à 3 800 xg
- Numéro de lot sur chaque récipient facilitant une traçabilité totale
- Fabrication aseptique
- Utilisation in vitro uniquement
Alertes de commande :
Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques
Spécification
Spécification
| Type de produit | Récipient universel |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Cylindrique |
| Stérilité | Non stérile |
| Capacité (métrique) | 30 mL |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Description | Récipient universel Quickstart |
| Diamètre (métrique) | 31 mm (bouchon), 24,5 mm (récipient) |
| Hauteur (métrique) | 94 mm |
| Comprend | Récipient uniquement |
| Afficher plus |