Learn More
Thermo Scientific™ Récipients universels en polystyrène Sterilin™ Quickstart de 30 ml
Bénéficiez d’une excellente résistance chimique et thermique avec ces récipients de transport étanches de 30 ml avec marquage CE, capables de résister à une pression de 95 kPa.
Marque: Thermo Scientific™ 128A
106.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21887" pour bénéficier de cette offre.
Description
Bénéficiez d’une excellente résistance chimique et thermique avec ces récipients universels étanches de 30 ml conformes 95 kPa avec marquage CE Thermo Scientific™ Sterilin™ Quickstart en PS 30 ml. Des performances améliorées ; Faciles à manipuler. Fabrication aseptique.
Caractéristiques :
- Le bouchon à 1/2 tour garantit une meilleure manipulation par l’utilisateur final
- Disponibles pré-remplis d’acide borique (0,4g) pour la conservation des échantillons d’urine
- Fournis dans des sachets pratiques de 50 pièces
- Adaptés à une centrifugation à 3 800 xg
- Numéro de lot sur chaque récipient facilitant une traçabilité totale
- Fabrication aseptique
- Utilisation in vitro uniquement
Alertes de commande :
Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques
Spécification
Récipient universel | |
Cylindrique | |
30 mL | |
Récipient universel Quickstart | |
94 mm | |
400/Carton |
Polystyrène | |
Non stérile | |
Polypropylène | |
31 mm (bouchon), 24,5 mm (récipient) | |
Aucune étiquette |