Learn More
Fisherbrand™ Boîtes de Petri en PS
GREENER_CHOICE
Transparentes. Les boîtes de Petri en PS Fisherbrand™ sont idéales pour les applications de culture cellulaire ou microbienne.
Marque:  Fisherbrand™ FB51504
46.95 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24345" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12654785
  • 142.00€ / 600 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Boîtes de Petri, polystyrène
• Boites produites dans des conditions aseptiques La température de fusion de la matière première utilisée pour leur fabrication est d’environ 250°C. Cette température est considérée comme suffisante pour détruire les bactéries. Les boîtes sont conditionnées dans des conditions d’asepsie très strictes
• Boîtes stérilisées par irradiation
• Les boîtes de Petri stérilisées sont recommandées pour les tests microbiologiques. Une
• Etiquette jaune qui devient rouge après stérilisation est apposée sur chaque boîte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Polystyrène
Boîte de Petri
1
90 mm
Non stérile
600/boîte
16,2 mm
Vidéos
  • Fisherbrand - Advantage aspiration system
    The Fisherbrand aspiration Advantage system is a compact and portable unit with an integrated resistant diaphragm pump, used for the safe and precise aspiration of non-flammable chemical, biological, and medical liquids.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:38
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:38
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand Advantage aspiration system
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotM553410 Type de certificatCertificat de conformité Date13/03/2025 Catalog NumberFB51504
Nom du produit
Fisherbrand™ Boîtes de Petri en PS > Aseptique ; 1 évent