Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à base circulaire en plastique Sterilin™
Évitez les risques liés au verre grâce à cette alternative sûre et pratique. Les tubes à base circulaire en plastique Thermo Scientific™ Sterilin™ sont fabriqués en PS vierge.
Marque:  Thermo Scientific™ RT20
638.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 13015723
Description
Description
Évitez les risques liés au verre grâce à cette alternative sûre et pratique. Les tubes à base circulaire en plastique Thermo Scientific™ Sterilin™ sont fabriqués en polystyrène vierge et fournis non stériles. Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques.
  • Convient aux échantillons allant de 0,6 à 11 ml
  • Fournies non stériles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tubes en plastique à base circulaire
6 mm
Non stérile
Polystyrène
1000
1,0 mL
Nom du produit
Thermo Scientific™ Tubes à base circulaire en plastique Sterilin™ >