Learn More
Thermo Scientific™ Anse Sterilin™ avec sphère
Simplifiez vos travaux de culture avec les anses et étaleurs Thermo Scientific™ Sterilin™. Possibilité d’inoculation, de repiquage par dilution, de répartition et de récolte des colonies.
Marque: Thermo Scientific™ QL10
Description
Simplifiez vos travaux de culture avec les anses et étaleurs Thermo Scientific™ Sterilin™. Sélections pour l’inoculation, le repiquage par dilution, la répartition et la récolte des colonies.
- Pour l’inoculation, le repiquage par dilution, l’étalement et la récolte de colonies isolées
- Éliminent le besoin de flamme et les risques que cela représente ; Anse d’inoculation pour des volumes d’échantillons fixes avec choix de la sphère pour le repiquage par dilution ou de l’aiguille pour le prélèvement des colonies et des cultures en profondeur
- Choix d’anses rigides ou flexibles pour s’adapter aux différentes applications et préférences de l’utilisateur
- L’axe hexagonal améliore l’adhérence et facilite l’orientation.
- Sans lubrifiants, huiles et charges électrostatiques pour faciliter un mouillage constant et un transfert de liquide complet
- Pas de bords rugueux pour un placage et un repiquage lisses et sans problème des cultures
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
Informations de commande
- Disponibles uniquement dans certaines régions
Spécification
10 μl | |
Bleu | |
1000 |
Irradiés | |
Anse d’inoculation avec sphère |