Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes bouchées en verre Sterilin™, emballées individuellement dans un film en papier à décoller, 1 ml
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Quantité:
1/sachet, 600/boîte
1/sachet, 720/boîte
1/sachet, 800/boîte
Conditionnement:
180 pièces
600 pièces
720 pièces
800 pièces
Description
Les pipettes bouchées Thermo Scientific™ Sterilin sont fabriquées en verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques et emballées individuellement dans un film en papier à décoller.
- Étalonnées pour l’administration, la dernière goutte étant expulsée par soufflage
- Graduations faciles à lire
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
Alertes de commande :
Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques
Spécification
Spécification
| Description | Pipettes bouchées en verre, 10 ml, emballées individuellement dans un film en papier à décoller |
| Matériau | Verre |
| Stérilité | Stérile |
| Graduée | Oui |
| Graduations négatives | -2,0 mL |
| Quantité | 1/sachet, 600/boîte |
| Couleur | Orange |
| Volume (métrique) | 10 ml |
| Longueur (métrique) | 290 mm |