Learn More
Thermo Scientific™ Louches Sterilin™ Dippas™
Facilitez le prélèvement des échantillons et leur transport vers le laboratoire dans un seul récipient avec les Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™ afin de réduire le risque de contamination croisée.
Marque: Thermo Scientific™ 192BLUE
195.70 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21887" pour bénéficier de cette offre.
Description
Facilitez le prélèvement des échantillons et leur transport vers le laboratoire dans un seul récipient avec les Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™ afin de réduire le risque de contamination croisée.
- Emballées individuellement et stérilisées par irradiation aux rayons gamma
- Étanchéité testée conformément à la norme BS EN 14254 Annexe D
- Disponibles en PS transparent ou bleu
- La poignée se détache parfaitement après le prélèvement d’échantillons pour un transport aisé.
- Longueur de poignée au choix pour s’adapter à la majorité des applications d’échantillonnage
Spécification
Récipient | |
Polystyrène | |
Irradiés | |
Métal | |
Bleu | |
334 mm |
Oui | |
Cylindrique | |
250 ml | |
Bouchon à vis | |
Dippa, bouchon à vis |