Learn More
Thermo Scientific™ Louches Sterilin™ Dippas™
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
100 mL
250 ml
Longueur (métrique):
191 mm
334 mm
383 mm
Matériau du bouchon:
Métal
Polypropylène
Couleur:
Bleu
Transparent
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Description
Facilitez le prélèvement des échantillons et leur transport vers le laboratoire dans un seul récipient avec les Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™ afin de réduire le risque de contamination croisée.
- Emballées individuellement et stérilisées par irradiation aux rayons gamma
- Étanchéité testée conformément à la norme BS EN 14254 Annexe D
- Disponibles en PS transparent ou bleu
- La poignée se détache parfaitement après le prélèvement d’échantillons pour un transport aisé.
- Longueur de poignée au choix pour s’adapter à la majorité des applications d’échantillonnage
Spécification
Spécification
| Type de produit | Récipient |
| Closure Included | Oui |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Cylindrique |
| Stérilité | Irradiés |
| Capacité (métrique) | 30 mL |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Couleur | Bleu |
| Description | Dippa, bouchon à vis |
| Afficher plus |