Learn More
Thermo Scientific™ Cônes Sterilin™
Montez vos entonnoirs de filtration en toute sécurité sans risquer de les ébrécher ou de les faire glisser. Fabriqués en caoutchouc naturel, les cônes sont également utiles au montage des creusets sur les adaptateurs.
Marque:  Thermo Scientific™ CON0006
47.56 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21745" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11349183
  • 66.80€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Montez vos entonnoirs de filtration en toute sécurité sans risquer de les ébrécher ou de les faire glisser. Les cônes Thermo Scientific™ Sterilin™ sont faits de caoutchouc naturel et sont également utiles pour le montage des creusets sur les adaptateurs.
  • Ensemble de six cônes
  • En caoutchouc naturel
  • Pour le montage d’entonnoirs filtrants dans des flacons Büchner
  • Également utiles au montage de creusets Gooch sur des adaptateurs
Informations de commande :
  • Disponibles uniquement dans certaines régions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Ensemble de 6 cônes ; Assortiment
Caoutchouc
Flacons Büchner et creusets Gooch
Ensemble de six cônes