Learn More
Thermo Scientific™ Plaques transparentes Sterilin™ Microtiter™
Stockez et transportez des échantillons ou effectuez des analyses de microbiologie, des tests d’EIA / d’absorbance et des travaux sérologiques avec des plaques transparentes 96 puits Thermo Scientific™ Sterilin™ Microtiter™.
Marque:  Thermo Scientific™ 611F96
51.60 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11349163
  • 83.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 08-01-2025
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Stockez et transportez des échantillons ou effectuez des analyses de microbiologie, des tests d’EIA / d’absorbance et des travaux sérologiques avec des plaques transparentes 96 puits Thermo Scientific™ Sterilin™ Microtiter™. Fournis sans couvercle ; peuvent être achetés séparément. Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques.
  • Fabriquées en polystyrène vierge pour une excellente clarté optique
  • Les plaques fabriquées en version aseptique ne reçoivent aucun traitement de surface et présentent donc une surface de liaison moyenne
  • Le procédé d’irradiation pour les plaques stériles rend la surface plus hydrophile, générant ainsi un produit à capacité de liaison élevée
  • Conviennent à une utilisation à une longueur d’onde de 340 nm
  • Les anneaux de condensation sur le couvercle, ainsi que les bords de puits surélevés sur la base, contribuent à minimiser le risque de contamination des puits environnants
  • Les angles d’orientation et l’étiquetage alphanumérique garantissent une identification facile des échantillons
  • Zone de marquage givrée sur la paroi d’extrémité de la plaque pour une identification claire
  • La conception de puits suspendu garantit une distribution uniforme de la température autour de chaque puits
  • Les plaques sont fournies sans couvercle (peuvent être achetées séparément).
  • Utilisation in vitro uniquement
Alertes de commande :
Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Étalon
8 x 12
Transparent
Polystyrène
Non stérile
Plat
5
Plaques de microtitration, transparentes, fond plat, NS
50 boîtes
Microplaque
96
Non traité
50
50/boîte