Learn More
Thermo Scientific™ Plaques transparentes Sterilin™ Microtiter™
Click to view available options
Type de produit:
Microplaque
Type de puits:
En forme de U
En forme de V
Plat
Sans objet
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
50 pièces
Description
Stockez et transportez des échantillons ou effectuez des analyses de microbiologie, des tests d’EIA / d’absorbance et des travaux sérologiques avec des plaques transparentes 96 puits Thermo Scientific™ Sterilin™ Microtiter™. Fournis sans couvercle ; peuvent être achetés séparément. Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques.
- Fabriquées en polystyrène vierge pour une excellente clarté optique
- Les plaques fabriquées en version aseptique ne reçoivent aucun traitement de surface et présentent donc une surface de liaison moyenne
- Le procédé d’irradiation pour les plaques stériles rend la surface plus hydrophile, générant ainsi un produit à capacité de liaison élevée
- Conviennent à une utilisation à une longueur d’onde de 340 nm
- Les anneaux de condensation sur le couvercle, ainsi que les bords de puits surélevés sur la base, contribuent à minimiser le risque de contamination des puits environnants
- Les angles d’orientation et l’étiquetage alphanumérique garantissent une identification facile des échantillons
- Zone de marquage givrée sur la paroi d’extrémité de la plaque pour une identification claire
- La conception de puits suspendu garantit une distribution uniforme de la température autour de chaque puits
- Les plaques sont fournies sans couvercle (peuvent être achetées séparément).
- Utilisation in vitro uniquement
Alertes de commande :
Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques
Specifications
Specifications
| Format | Étalon |
| Array | 8 x 12 |
| Conditionnement | 50 boîtes |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Microplaque |
| Matériau | Polystyrène |
| Nbre de puits | 96 |
| Stérilité | Non stérile |
| Traitement de surface | Non traité |
| Type de puits | En forme de U |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction