Learn More
Thermo Scientific™ Plaques transparentes Sterilin™ Microtiter™
Stockez et transportez des échantillons ou effectuez des analyses de microbiologie, des tests d’EIA / d’absorbance et des travaux sérologiques avec des plaques transparentes 96 puits Thermo Scientific™ Sterilin™ Microtiter™.
Marque:  Thermo Scientific™ 642000
48.10 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11329163
  • 103.00€ / 50 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Stockez et transportez des échantillons ou effectuez des analyses de microbiologie, des tests d’EIA / d’absorbance et des travaux sérologiques avec des plaques transparentes 96 puits Thermo Scientific™ Sterilin™ Microtiter™. Fournis sans couvercle ; peuvent être achetés séparément. Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques.
Caractéristiques
  • Fabriquées en PS vierge pour une excellente clarté optique
  • Fabrication aseptique sans traitement de surface pour une surface d’adhérence moyenne
  • Irradiées pour la stérilité et une surface plus hydrophile, offrant ainsi une adhérence élevée
  • Conviennent à une utilisation à une longueur d’onde de 340 nm
  • Minimisent le risque de contamination par les puits environnants avec des anneaux de condensation sur les bords de puits relevés du couvercle sur la base.
  • Garantissent une répartition homogène de la température autour de chaque puits avec conception de puits en suspension
Identification facile des échantillons
  • Zone d’écriture dépolie sur l’extrémité de la paroi
  • Coins d’orientation
  • Étiquetage alphanumérique
Remarque :
Utilisation in vitro uniquement. Les plaques sont fournies sans couvercle (peuvent être achetés séparément).
Informations de commande :
Ce produit n’est pas disponible dans toutes les régions géographiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Couvercle de plaque
Transparent
Polystyrène
Stérile
50
50 sachet, 1 boîtes
Microplaque
96
Liaison élevée
1