Learn More
Thermo Scientific™ Flacons universels certifiés Sterilin – Exempts de RNase, de DNase et d’ADN humain, apyrogènes
Récipient le plus polyvalent avec un volume de travail de 25 ml, idéal pour la recherche en biologie moléculaire et les applications de centrifugation.
Marque: Thermo Scientific™ 30APPRN/IRR
Description
Fabriqué dans des conditions de salles blanches contrôlées, ce récipient en PP transparent, robuste, exempt de RNase, de DNase, d’ADN humain et de pyrogènes, présente une multitude de caractéristiques qui en font un équipement de laboratoire essentiel. Grâce à son volume de 25 ml et à sa base conique autostable pratique, il est idéal pour de nombreuses utilisations communes en laboratoire, de la manipulation des échantillons aux applications de centrifugation.
- Exempts de DNase, de RNase, d’ADN humain et de pyrogènes
- ½ ; tournez le bouchon Quickstart pour faciliter la manipulation
- Excellente performance d’étanchéité* – testée conformément à la norme BS EN 14254, annexe D.
- Conforme 95 kPa à température ambiante
- Disponible en version simple ou avec graduations bleu clair et grand marquage blanc
- FCR maxi 9,500 x g
- Base conique autostable pratique
- Tracabilité assurée par l’impression du numéro de lot sur chaque flacon
- Disponible en version aseptique fabriquée à l’aide de processus de salle blanche contrôlés et automatisés ou stérilisée par irradiation
Spécification
Récipient universel | |
Polypropylène | |
Stérile | |
Polyéthylène | |
94 mm | |
400/Cs. |
Oui | |
Cylindrique | |
25 mL | |
31mm | |
Non | |
9,500 ×g |
† Usage exclusivement réservé à la recherche
*Le terme étanche s’applique aux récipients Thermo Scientific Sterilin qui répondent aux critères de test de fuite conformément à la norme BS EN 14254 réalisé avec de l’eau et un colorant coloré. Remarque : reproduire ce test avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour une utilisation en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les récipients Thermo Scientific Sterilin dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les récipients Thermo Scientific Sterilin sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons prévus.