Learn More
Thermo Scientific™ Plaques noires et blanches Sterilin™ Microtiter™
Réalisez des travaux de fluorescence et des études de bioluminescence avec des plaques noires et blanches 96 puits Thermo Scientific™ Sterilin™ Microtiter™.
Marque: Thermo Scientific™ 611F96WT
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Réalisez des travaux de fluorescence et des études de bioluminescence avec des plaques noires et blanches 96 puits Thermo Scientific™ Sterilin™ Microtiter™. Fournis sans couvercle ; si nécessaire, le couvercle 642000 leur est adapté.
Caractéristiques :- Les plaques à 96 puits noires sont idéales pour les travaux de fluorescence où le pigment empêche les interférences entre les puits— la faible fluorescence de fond minimise la dispersion de la lumière
- Les plaques à 96 puits blanches sont idéales pour les études de bioluminescence où le pigment facilite la réflectivité et la sensibilité
- Conformes aux directives SBS, garantissant une adaptation à tous les systèmes automatisés
- Fabriquées en PS vierge
- Fournies non stériles, offrant une surface de liaison moyenne
- Conception à puits de cheminée pour aider à réduire la contamination
Informations de commande :
Fournies sans couvercle ; si nécessaire, le couvercle 642000 lui est adapté.
Spécification
Étalon | |
50 sachet, 5 boîtes | |
Microplaque | |
96 | |
Non traité | |
50 | |
50/boîte |
8 x 12 | |
Blanc | |
Polystyrène | |
Non stérile | |
Plat | |
5 |