Learn More
Thermo Scientific™ Flacons Bijou en polystyrène de 7 ml Sterilin™
Stockez vos échantillons de petit volume dans les récipients Bijou en PS Thermo Scientific™ Sterilin™ de 7 ml.
Marque: Thermo Scientific™ 129A
163.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Stockez vos échantillons de petit volume dans les récipients Bijou en polystyrène Thermo Scientific™ Sterilin™ 7 ml. Parfaits pour les échantillons pédiatriques et autres applications cliniques de petit volume. Fabrication aseptique.
NON COMMERCIALISÉES EN AMÉRIQUE DU NORD
Caractéristiques :- Fabrication aseptique
- Adaptés à la centrifugation à 7 200 x g
- Testés pour absence de fuite selon l’annexe D de la norme BS EN 14254
- Disponibles pré-remplis d’acide borique (0,09 g) pour la conservation des échantillons d’urine
- Disponibles avec lamelle en verre amovible—idéaux pour la culture des organismes intracellulaires (p. ex. Chlamydia trachomatis, rickettsie, etc.)
Remarque :
Ces récipients sont destinés à une utilisation in vitro uniquement.
Spécification
Récipient | |
Cylindrique | |
7 mL | |
Polyéthylène | |
22,5 mm | |
Aucune étiquette |
Polystyrène | |
Non stérile | |
Testé pour absence de fuite conformément à la norme BS EN 14254, annexe D. Marquage CE conformément à la directive européenne 98/79/CE. | |
Bijou | |
50,2 mm | |
700/Carton |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.