Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes de Petri carrées Sterilin™ 100 mm
Gérez diverses applications avec les boîtes de Pétri carrées de 100 mm Thermo ScientificTM SterilinTM disponibles dans des formats compartimentés et non compartimentés.
Marque: Thermo Scientific™ 109-17
250.99 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
Gérez diverses applications avec les boîtes de Petri carrées de 100 mm Thermo Scientific™ Sterilin™ disponibles dans des formats compartimentés et non compartimentés. Fabrication aseptique dans des conditions de salle blanche (classe 7 ISO 14644) afin d’exclure toute contamination microbiologique.
NON COMMERCIALISÉES EN AMÉRIQUE DU NORD
Non compartimentées :
- Idéales pour les tests de sensibilité aux antibiotiques lorsqu’une grande surface et un fond très plat sont requis
Compartimentées :
- Idéales pour travailler avec des milieux liquides de petit volume ou pour le stockage d’échantillons
- Les 25 compartiments ont chacun une surface de 3.7 cm2 et un volume de 5 ml
- Le couvercle est équipé d’un dispositif d’aération ou d’absence d’aération lorsque le couvercle tourne à 90° pour permettre la ventilation ou la non-ventilation de la boîte
Informations de commande :
Non commercialisées actuellement en Amérique du Nord
Spécification
Boîte de Petri, 100 mm | |
5 ml (compartiment unique) | |
Non stérile | |
1 | |
4 |
Plat | |
Carré | |
Boîte de Petri | |
120 | |
Non |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
M546230 | Certificat de conformité | 24/03/2025 | 109-17,10917 |
M487280 | Certificat de conformité | 04/12/2024 | 109-17,109 |
M471320 | Certificat de conformité | 04/12/2024 | 109-17,109 |
M442940 | Certificat de conformité | 04/12/2024 | 109-17,109 |
M374050 | Certificat de conformité | 04/12/2024 | 109-17,109 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30