Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes de Petri carrées Sterilin™ 100 mm
GREENER_CHOICE
Gérez diverses applications avec les boîtes de Pétri carrées de 100 mm Thermo ScientificTM SterilinTM disponibles dans des formats compartimentés et non compartimentés.
Marque:  Thermo Scientific™ 103-17
368.99 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11339273
  • 642.00€ / 120 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Gérez diverses applications avec les boîtes de Petri carrées de 100 mm Thermo Scientific™ Sterilin™ disponibles dans des formats compartimentés et non compartimentés. Fabrication aseptique dans des conditions de salle blanche (classe 7 ISO 14644) afin d’exclure toute contamination microbiologique.
NON COMMERCIALISÉES EN AMÉRIQUE DU NORD
Non compartimentées :
  • Idéales pour les tests de sensibilité aux antibiotiques lorsqu’une grande surface et un fond très plat sont requis
Compartimentées :
  • Idéales pour des travaux avec des milieux de culture de petit volume ou pour le stockage d’échantillons
  • Les 25 compartiments ont chacun une surface de 3,7 cm2 et une capacité de 5 ml
  • Le couvercle est ventilé ou non ventilé lorsqu’il tourne à 90° pour permettre la ventilation ou la non ventilation de la boîte
Informations de commande :
Non commercialisées actuellement en Amérique du Nord
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Boîte de Petri, 100 mm
Carré
Boîte de Petri
120
Sélectionnables
Plat
Stérile
25
4
20,8 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Jours
    32
    Heures
    17
    Minutes
    48
    Secondes
    27
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Boîtes de Petri carrées Sterilin™ 100 mm >