Learn More
Bel-Art™ Pelles d’échantillonnage en styrène stériles SP Sterileware™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,23 mL
2,46 mL
4,93 mL
14,79 mL
Quantité:
10/Bte
200/carton
Conditionnement:
200 pièces
Pack de 10
Description
En polystyrène.Les cuillères d’échantillonnage en styrène stériles SP Scienceware™ Sterileware™ sont conçues pour prélever de petites quantités d’échantillons.
- Stériles : conditionnées individuellement, stérilisées par irradiation aux rayons gamma, lot estampillé pour une traçabilité précise et livrées avec un certificat de processus de stérilisation
- Matériaux approuvés par la FDA ; Sans danger pour un contact avec des aliments, des médicaments et des cosmétiques
- Le manche long atteint facilement les cuves, les flacons et les espaces confinés, et minimise les risques de contact personnel avec l’échantillon
- Longueur totale de 17,8 cm (7 po)
Spécification
Spécification
| Quantité | 10/Bte |
| Stérilité | Stérile |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (impériale) | 1 oz |
| Capacité (métrique) | 4,93 mL |
| Couleur | blanc |
| Certifications/Conformité | FDA |
| Jetable | Oui |
| Type de produit | Cuillère d’échantillonnage |
| À utiliser avec (application) | Conçu pour prélever de petites quantités d’échantillons |
| Afficher plus |