Learn More
Bel-Art™ Pelles d’échantillonnage en styrène stériles SP Sterileware™
Code produit. 11316944 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,23 mL
2,46 mL
4,93 mL
14,79 mL
Quantité:
10/Bte
200/carton
Conditionnement:
200 pièces
Pack de 10
Code produit. 11316944
Marque: Bel-Art™ H369440000
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En polystyrène. Les cuillères d’échantillonnage en styrène stériles SP Scienceware™ Sterileware™ sont conçues pour prélever de petites quantités d’échantillons.
En polystyrène.Les cuillères d’échantillonnage en styrène stériles SP Scienceware™ Sterileware™ sont conçues pour prélever de petites quantités d’échantillons.
  • Stériles : conditionnées individuellement, stérilisées par irradiation aux rayons gamma, lot estampillé pour une traçabilité précise et livrées avec un certificat de processus de stérilisation
  • Matériaux approuvés par la FDA ; Sans danger pour un contact avec des aliments, des médicaments et des cosmétiques
  • Le manche long atteint facilement les cuves, les flacons et les espaces confinés, et minimise les risques de contact personnel avec l’échantillon
  • Longueur totale de 17,8 cm (7 po)
Spécification
Quantité 200/carton
Stérilité Stérile
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 1 oz
Capacité (métrique) 4,93 mL
Couleur blanc
Certifications/Conformité FDA
Jetable Oui
Type de produit Cuillère d’échantillonnage
À utiliser avec (application) Conçu pour prélever de petites quantités d’échantillons
Longueur (impériale) 7 po
Largeur (impériale) 1,18 in
Largeur (métrique) 3 cm
Dimensions (L x l) 17,8 x 3 cm
Comprend Certificat de stérilisation
Matériau Polystyrène
Type de poignée Long manche
Longueur (métrique) 17,8 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt