Learn More
Bel-Art™ Échantillonneur de poudre Sterileware™
L’échantillonneur de poudre Bel-Art™ Sterileware™ est disponible en deux longueurs et quatre volumes de pointes, et échantillonne facilement à partir d’emplacements ciblés dans des poudres en vrac.
Marque: Bel-Art™ F37874-1001
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Utilisée par les entreprises pharmaceutiques, alimentaires, cosmétiques et chimiques.
- Fabriquée à partir de matériaux conformes à la FDA et à l’UE ; sans danger pour l’alimentation, les médicaments et l’usage cosmétique
- L’échantillonneur en polyéthylène haute densité (PEHD) est thermoscellé en sachets individuels en polyéthylène
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma (SAL 10-6)
- Jetable et à usage unique
- Lot estampillé pour un traçage précis
- Livré avec un certificat de traitement de stérilisation
Spécification
HDPE | |
Stérile | |
39 3/8 po |
1 ml | |
20/boîte | |
100 cm |