Learn More
Bel-Art™ Échantillonneur de liquide Sterileware™
L’échantillonneur de liquide Bel-Art™ Sterileware™ prélève un échantillon avec une simple traction de la poignée, puis le distribue facilement dans un récipient.
Marque: Bel-Art™ F37871-0500
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 2.01230kg
Description
- Idéal pour l’échantillonnage de l’eau et d’autres liquides à faible viscosité ; diamètre de trou de pointe de 0,15 cm (1/16 po)
- Fabriqué à partir de matériaux conformes FDA et EU
- Sans danger pour l’alimentation, les médicaments et l’usage cosmétique
- L’échantillonneur en polyéthylène haute densité (PEHD) est thermoscellé en sachets individuels en polyéthylène
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma (SAL 10-6)
- Jetable et à usage unique
- Lot estampillé pour un traçage précis
- Livré avec un certificat de traitement de stérilisation
Spécification
HDPE | |
100 ml | |
20/boîte | |
50 cm |
3,4 oz. | |
Stérile | |
19 3/4 po |