Learn More
Bel-Art™ Pipettes d’échantillonnage Sterileware Jumbo
Tous les produits SP Scienceware Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité (métrique):
80 mL
180 mL
225 mL
missing translation for 'unitSize'
37 pièces
50 pièces
Description
- Possibilité d’effectuer des prélèvements dans le récipient en gardant la main à l’écart du contenu
- Diamètre permettant une utilisation à travers une bonde à tambour ou d’autres petites ouvertures
- L’extrémité à code couleur permet d’éviter les erreurs de manipulation
- Les liquides à faible viscosité entrent facilement dans le trou de pointe de 3 mm (1⁄8 po)
- Fabriquée à partir de matériaux conformes à la FDA et à l’UE ; sans danger pour l’alimentation, les médicaments et l’usage cosmétique
- Pipettes en polyéthylène haute densité (PEHD) thermoscellées en sachets individuels en polyéthylène
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma (SAL 10^-6)
- Lot estampillé pour un suivi précis ; livrées avec un certificat du processus de stérilisation
Specifications
Specifications
| Type de produit | Liquid Sampler |
| Matériau | HDPE |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (impériale) | 80 mL |
| Capacité (métrique) | 80 mL |
| Quantité | 50 / boîte |
| Diamètre (métrique) externe | 2,1 cm |
| Longueur (métrique) | 45 cm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction