Learn More
Bel-Art™ Échantillonneurs de liquides en coupe transversale Sterileware
Code produit. p-7214229 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
80 mL
225 mL
Conditionnement:
20 pièces
Code produit. 16806926
Marque: Bel-Art™ F378740450
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La vanne intégrée de cet outil stérile se ferme lorsqu’elle est poussée contre le fond d’un récipient maintenant l’échantillon pour le retrait. L’échantillon peut ensuite être versé depuis le haut de l’outil dans votre récipient d’échantillons.
  • Échantillonnage transversal efficace des liquides et des crèmes légères
  • Possibilité d’atteindre le fond du récipient en gardant la main à l’écart du haut du récipient
  • Diamètre permettant une utilisation à travers une bonde à tambour ou d’autres petites ouvertures
  • Fabriquée à partir de matériaux conformes à la FDA et à l’UE ; sans danger pour l’alimentation, les médicaments et l’usage cosmétique
  • Échantillonneurs en polyéthylène haute densité (PEHD) thermoscellés en sachets individuels en polyéthylène
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma (SAL 10^-6)
  • Lot estampillé pour un suivi précis ; livrées avec un certificat du processus de stérilisation
Spécification
Type de produit Liquid Sampler
Matériau HDPE
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 2.75 oz.
Capacité (métrique) 80 mL
Quantité 20 / boîte
Diamètre (métrique) externe 2,1 cm
Longueur (métrique) 45 cm