Learn More
Fisherbrand™ Nacelle de pesée stérile
Cette nacelle de pesée standard stérile est flexible et présente des surfaces lisses permettant un versement précis, pour une perte d’échantillon minimale. Elle est idéale pour les recherches en sciences de la vie, en denrées alimentaires, en bio-pharmaceutique, en environnement et les recherches moléculaires.
51.20€ - 68.30€
Spécification
Certifications/Conformité | FDA et stérilité |
---|---|
Autoclavable | Non autoclavable |
Forme du fond | Plat |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17754824
![]() |
Fisherbrand™
120880 |
10 mL | Carré |
56.00€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
17764824
![]() |
Fisherbrand™
120881 |
6 mL | Hexagonale |
51.20€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
17774824
![]() |
Fisherbrand™
120882 |
46 mL | Hexagonale |
68.30€
200 pièces |
Expédition estimée: 22-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Stérilisée par faisceau d’électrons afin de réduire le risque de contamination croisée et d’échantillons compromis
- Fabriquée en PS antistatique 100 % vierge et étanche ; réduit les risques d’adhérence des matériaux sur les unités
- Jetable
- Peut être utilisée avec des analyseurs d’humidité à micro-ondes
- Les coins arrondis simplifient le transfert et permettent une flexibilité, pour le versement contrôlé d’échantillons liquides, en poudre ou granulaires
- Les nacelles sont peu profondes avec un fond plat large pour résister au basculement
- Couleur : Blanc
- Conformes FDA / qualité alimentaire
Spécification
FDA et stérilité | |
Plat | |
Oui | |
Stérile | |
Arrondi | |
Balance | |
-10°C à +70°C |
Non autoclavable | |
Blanc | |
Polystyrène | |
Nacelle de pesée | |
Pesée | |
200 Paquets |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Nacelle de pesée stérile