Learn More
Fisherbrand™ Seringues stériles à usage unique
Code produit. 15859152 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
3 ml
5 ml
10 ml
20 ml
60 ml
Type de connexion:
Luer Slip
Luer-Lock
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Code produit. 15859152
Edge
Seringue manuelle sans aiguille pour utilisation à des fins de recherche uniquement. Adaptée à une utilisation avec des filtres pour seringues
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Stériles
  • Emballage individuel dans des blisters en plastique / papier
Garantie
5 ans
Spécification
Diamètre (métrique) interne 9,00 mm
Type de produit Luer-Lock
Volume (métrique) 3 ml
Type de connexion Luer-Lock