Learn More
Thermo Scientific™ Flacons Erlenmeyer stériles à usage unique à fond plat
Les flacons Erlenmeyer à usage unique en PETG à fond plat conviennent parfaitement à la culture de cellules en suspension, ainsi qu’à la préparation, au mélange et au stockage de milieux.
Marque: Thermo Scientific™ 4117-0250
Description
Les flacons Erlenmeyer Thermo Scientific™ à usage unique en PETG à fond plat conviennent parfaitement à la culture de cellules en suspension ainsi qu’à la préparation, au mélange et au stockage de milieux.En PETG transparent, ces flacons sont robustes et incassables.Bouchon ventilé permettant un échange gazeux constant tout en garantissant la stérilité et en empêchant les fuites.
- Fabriquées avec des résines vierges de haute qualité
- Stérilisées par irradiation aux rayons gamma conformément à la norme ISO 11137-2
- Apyrogènes
- Non cytotoxique
- Sans DNase / RNase
- Sans ADN humain
- Sans BSE/TSE
- Marques de graduation moulées permettant un contrôle précis du volume
Compliance
Conforme à la proposition 65 de l’État de Californie
Spécification
250 ml | |
Oui | |
Étroit | |
unie | |
90 mm |
Non autoclavable | |
Oui | |
Stérile | |
Ventilé |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.