Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure en silicone
Code produit. 15650191
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1,5 mm
2 mm
3 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
Diamètre (métrique) externe:
3 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Longueur totale (métrique):
10 m
25 m
50 m
Conditionnement:
25m
50m
Code produit. 15650191
Marque: Saint Gobain Life Sciences 760440
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez cette tubulure pour les applications biopharmaceutiques. La tubulure en silicone Saint Gobain Performance Plastics™ est biologiquement inerte et n’inhibe pas la culture cellulaire. Reste flexible jusqu’à -50°C et maintient ses performances chimiques, mécaniques et électriques jusqu’à +200°C.
  • Conforme aux exigences de la pharmacopée européenne pour l’élastomère de silicone pour les bouchons et les tubulures, tests biologiques USP classe VI et biocompatibilité ISO 10993 (toxicité systémique, irritation, sensibilisation, cytotoxicité, hémocompatibilité et test Ames)
  • Conforme aux listes positives FDA et BfR ainsi qu’aux tests de qualité alimentaire conformément aux directives CE
  • Cette tubulure avec marquage CE est un appareil médical non invasif
  • Peut être utilisée pour le contact jusqu’à 29 jours
  • Silicone durci au peroxyde
  • Biologiquement neutre
  • FDA/BfR
  • Pharmacopées américaine et européenne
  • Résistance aux températures allant de -50 à +200°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Règle FDA (21 CFR par. 177-2600), CEE/EEG/CEE (directives 85/572, 97/48, 2002/72)
Diamètre (impériale) interne 0,2 in
Diamètre (métrique) interne 5 mm
Matériau Silicone
Diamètre (impériale) externe 0,39 in
Diamètre (métrique) externe 10 mm
Longueur totale (impériale) 32.8 ft.
Longueur totale (métrique) 10 m
Épaisseur (métrique) 10 mm
À utiliser avec (application) Pour les applications biopharmaceutiques et médicales
Température min. de fonctionnement (métrique) -50°C
Couleur Translucide/Transparent
Flexibility Flexible
Max. Operating Temperature (Metric) 200°C
Type de produit Tubing