Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure en silicone
Code produit. 10256454
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1,5 mm
2 mm
3 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
Diamètre (métrique) externe:
3 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Longueur totale (métrique):
10 m
25 m
50 m
Conditionnement:
25m
50m
Code produit. 10256454
Marque: Saint Gobain Life Sciences 760160
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez cette tubulure pour les applications biopharmaceutiques. La tubulure en silicone Saint Gobain Performance Plastics™ est biologiquement inerte et n’inhibe pas la culture cellulaire. Reste flexible jusqu’à -50°C et maintient ses performances chimiques, mécaniques et électriques jusqu’à +200°C.
  • Conforme aux exigences de la pharmacopée européenne pour l’élastomère de silicone pour les bouchons et les tubulures, tests biologiques USP classe VI et biocompatibilité ISO 10993 (toxicité systémique, irritation, sensibilisation, cytotoxicité, hémocompatibilité et test Ames)
  • Conforme aux listes positives FDA et BfR ainsi qu’aux tests de qualité alimentaire conformément aux directives CE
  • Cette tubulure avec marquage CE est un appareil médical non invasif
  • Peut être utilisée pour le contact jusqu’à 29 jours
  • Silicone durci au peroxyde
  • Biologiquement neutre
  • FDA/BfR
  • Pharmacopées américaine et européenne
  • Résistance aux températures allant de -50 à +200°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Conforme aux exigences de la FDA (denrées alimentaires), USP classe VI, BFR, Pharmacopée Européenne
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,08 in
Diamètre (métrique) interne 2 mm
Matériau Silicone
Diamètre (impériale) externe 0,16 in
Diamètre (métrique) externe 4 mm
Longueur totale (impériale) 164 ft.
Longueur totale (métrique) 50 m
Épaisseur (métrique) 1 mm
À utiliser avec (application) Pharmaceutique, biotechnologie, transfert de milieux aqueux
Température min. de fonctionnement (impériale) -58°F
Température min. de fonctionnement (métrique) -50°C
Couleur Transparent
Flexibility Flexible
Max. Operating Temperature (English) 392°F
Max. Operating Temperature (Metric) 200°C
Type de produit Tubing