Learn More
Berkshire International™ Sterile SatPax™ MicroSeal™ -VP Wiper
Low endotoxin, sterile, pre-wetted 100% polyester knit wiper is cleanroom laundered with sealed edge.
Marque: Berkshire International™ SSPVP00112LE
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Low endotoxin, sterile, pre-wetted 100% polyester knit wiper is cleanroom laundered with sealed edge.
- <20 EU/device to <0.5 EU/mL
- Critically low particles, fibers, ions and extractables
- High abrasion resistance
- Light weight, high absorbency material design reduces actual cost in use compared to heavier weight products
- High absorbency
Lingette pré-humidifiée, lingette tricotée, lingette stérile, lingette VP
Spécification
Essuyeur pré-saturé pour salle blanche Sealed Edge | |
23 cm | |
23 cm | |
Classe ISO 3 à 5, Classe salle blanche 1 à 100, Classe UE A/B/C/D |
9 in | |
9 in | |
Tricot 1% Polyester | |
Stérile |