Learn More
Fisherbrand™ Sterile Sample Bags
Un moyen économique et efficace de recueillir, contenir et transporter des échantillons
74.00€ - 118.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Couleur | Clear |
Matériau | Polyéthylène |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Quantité | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17943182
|
Fisherbrand™
14955000 |
500/Pk. | 4.5 x 9 in. |
95.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
17953182
|
Fisherbrand™
14955001 |
250/Pk. | 12 x 18 in. |
74.00€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
17903192
|
Fisherbrand™
14955002 |
100/Pk. | 15 x 20 in. |
118.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
Description
- These sample bags are ideal for transportation and storage of solids, semisolids, and liquids.
- Sterile
- Highly resistant
- Wire closure for a superior seal
Spécification
Non autoclavable | |
Clear | |
Polyéthylène | |
Stérile |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Sterile Sample Bags