Learn More
Socorex™ Réservoir de réactif multicanaux stérile
Limitez les débordements lors des versements avec le réservoir de réactif multicanaux stérile Socorex™ avec becs verseurs aux quatre coins. Le système à deux compartiments optimise la quantité de liquide accessible aux pointes de pipettes lorsque le volume de réactif est faible. Il est disponible en modèle 8 ou 12 canaux. Fabriqué en polystyrène, il possède plusieurs compartiments et des marques de graduation sur les parois intérieures.
117.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 48 ml |
---|---|
Matériau | Polystyrène |
Stérilité | Stérile |
Type | Réservoir de réactif |
Conditionnement | Conditionnement individuel par stérilisation. |
Code produit | Marque | Canaux | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Canaux | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10409762
|
Socorex™
330.12.9 |
12 |
117.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10060401
|
Socorex™
330.08.9 |
8 |
117.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fond en U (arrondi)
- Conditionnement individuel
- 48 ml
- Base extra large rigide et stable
- Le numéro de lot facilite la traçabilité.
Spécification
48 ml | |
Stérile | |
Conditionnement individuel par stérilisation. |
Polystyrène | |
Réservoir de réactif | |
10/boîte |