Learn More
Fisherbrand™ Pipettes sérologiques stériles jetables en PS avec bande de grossissement
GREENER_CHOICE
Code produit. 11829660 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Type d’emballage:
Conditionnement individuel, emballage papier-plastique
Conditionnement individuel, emballage plastique
Emballage en plastique
En vrac
Tolérance:
± 0,04 ml
±1 ml
±2%
± 0,02 ml
± 0,1 ml
± 1 ml
plusmn; 0,04 ml
plusmn;0,02 ml
plusmn;1 ml
plusmn; 0,1 ml
plusmn; 0,2 ml
plusmn; 0,5 ml
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
200 pièces
500 pièces
Code produit. 11829660
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les pipettes offrent une meilleure clarté optique — Les repères noirs bien contrastés facilitent la lecture des volumes.
Les traits noirs à contraste élevé facilitent la lecture des volumes pour une meilleure clarté optique. En PS optiquement transparent pour une mesure précise. Les pipettes sérologiques stériles jetables en PS avec bande de grossissement Fisherbrand™ réduisent les erreurs de lecture et sont conçues pour les travaux de culture tissulaire.
  • La bande de grossissement à code de couleur s’étend sur la longueur de la pipette, ce qui rend le ménisque visible à un bras de distance— ce qui réduit les erreurs de lecture
  • Pipettes stériles et hydrophobes
  • Tolérance de ±2 % à plein volume et extrémité proximale enfichable
  • Les pipettes de 1, 2, 5, 10, 25 et 50 ml possèdent des graduations montantes et descendantes
  • La conception améliorée des pointes sur les pipettes de 25 et 50 ml augmente l’effet de la tension superficielle pour minimiser les gouttes
  • Le codage couleur sur chaque pipette et sur les sacs intérieurs pour les pipettes en multipack permet de repérer facilement la taille nécessaire
  • La stérilité, la précision et le niveau d’endotoxines de chaque lot de pipettes sont testés
  • Bouchon en coton
Informations sur la commande
Les sachets intérieurs sont en PEBD recyclable ; les boîtes extérieures sont également recyclables. Les pipettes emballées individuellement sont idéales pour une utilisation en petit volume nécessitant des conditions stériles et sont disponibles dans un emballage en plastique transparent et durable ou dans un emballage en papier/plastique à code couleur pour une réduction de l’adhérence électrostatique. L’emballage en vrac pour les plus grands volumes permet d’accéder facilement à plusieurs pipettes à la fois sans contaminer les pipettes inutilisées.
Certifications
Produit certifié apyrogène avec un niveau d’endotoxines inférieur à 0,5 EU/ml selon le test de détection des endotoxines bactériennes USP XXII (85) ; sans DNase / RNase ; sans ESB / EST
Compliance
Produit étalonné pour délivrer un volume donné / fonctionner par soufflage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalonnage Pour délivrer/fonctionner par soufflage
Certifications/Conformité Test de détection des endotoxines bactériennes USP XXII, USP XXII, apyrogène (85) ; sans DNase/RNase ; sans ESB/EST
Matériau PS
Stérilité Stérile
Graduée Oui
Graduations 0,1 mL
Graduations négatives 2,5 ml
Quantité 200/carton, 50/boîte, 4 boîte/carton.
Tolérance plusmn; 0,1 ml
Type d’emballage Conditionnement individuel, emballage plastique
Couleur Bleu
Volume (métrique) 5 ml
Type Pipette sérologique
Jetable Oui