Learn More
Corning™ Récipients droits en polypropylène stériles
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
90 ml
300 ml
Diamètre (métrique):
31 mm
43 mm
75 mm
Hauteur (métrique):
78mm
80 mm
88mm
Conditionnement:
240 pièces
350 pièces
650 pièces
Description
- Bouchon à charnière autostable
- Léger et incassable
- Polypropylène transparent ou bleu (PP)
- Stériles, en lot
Spécification
Spécification
| Matériau | Polypropylène |
| Stérilité | Stérile |
| Capacité (impériale) | 10,1 oz. |
| Capacité (métrique) | 300 ml |
| Type de bouchon | Bouchon à charnière autostable |
| Couleur | Naturel |
| Diamètre (métrique) | 75 mm |
| Hauteur (métrique) | 88mm |