Learn More
Fisherbrand™ Sachets d’échantillonnage stériles en PE
Code produit. 11532783 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
540 mL
720 mL
2250 ml
3500 mL
Comprend:
Pas de zone d’écriture
Surface d’écriture
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 11532783
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçus avec un système de fermeture à fil métallique rond torsadé et des languettes de sécurité anti-perforation. Une fois scellés, les sachets d’échantillonnage stériles en PE Fisherbrand™ offrent une étanchéité garantie.
  • En polyéthylène vierge pliant et hautement résistant 
  • Sachets stériles en polyéthylène transparent sans joints latéraux
  • Choisissez une zone de marquage claire ou blanche pour les annotations écrites
  • Tirettes pratiques pour ouvrir le sac sans toucher les bords
  • Parfaits pour une utilisation avec des échantillons solides, semi-solides ou liquides
  • À utiliser dans tous les laboratoires où les échantillons doivent être prélevés dans un environnement stérile.
Spécification
Capacité (métrique) 540 mL
Couleur Transparent
À utiliser avec (application) À utiliser dans tous les laboratoires où les échantillons doivent être prélevés dans un environnement stérile
Comprend Surface d’écriture
Matériau Polyéthylène
Stérilité Stérile
Épaisseur (métrique) 63 μm
Quantité 1 000/paquet
Dimensions (L x l) 229 x 114 mm