Learn More
Microspec™ Anses d’inoculation en plastique stérile (Volume : 5 μl)
Code produit. p-7112468
Click to view available options
Quantité:
50 sachets de 20
800 sachets de 20
Type d’emballage:
Sachet Microseal
Sachet à zip
Stérilité:
Fabrication aseptique
Irradié aux rayons gamma
Stérile
Conditionnement:
1000 pièces
16000 pièces
Code produit. 15712115
Marque: Microspec™ B1
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Fabriquées en PS souple pour la récupération optimale d’un inoculum de culture.
  • Fabriqué en polystyrène hautement résistant aux chocs
  • Longueur totale pour éviter toute contamination
  • Jetable
  • Stériles, fabriqués aseptiquement
  • Rigidité moyenne
  • Anses de culture (longueur : 200 mm)
  • Bords lisses qui évitent de déchirer et de creuser dans la gélose
  • Volume : 5 μL
  • Couleur : Bleu
Spécification
Jetable Oui
Diameter (English) Inside 0,10 in
Diameter (Metric) Inside 2,5 mm
Longueur (impériale) 7,87 in
Longueur (métrique) 200 mm
Matériau Polystyrène hautement résistant aux chocs
Stérilité Fabrication aseptique
Couleur Bleu
Type de produit Anses de culture en plastique
Longueur (impériale) de la poignée 7,87 in
Longueur (métrique) de la poignée 200 mm
Quantité 50 sachets de 20
Type d’emballage Sachet à zip
Calibré Oui