Learn More
Microspec™ Anses d’inoculation en plastique stérile (Volume : 10 μl)
Code produit. p-7112467
Click to view available options
Quantité:
16000
50 sachets de 20
50 sachets de 20 unités
800 sachets de 20
Type d’emballage:
Flacon en plastique
Sachet Microseal
Stérilité:
Fabrication aseptique
Irradié aux rayons gamma
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
1000 pièces
16000 pièces
Code produit. 15702115
Marque: Microspec™ A4G
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Récupèrent un inoculum à partir d’une culture de micro-organismes.
  • Fabriqué en polystyrène hautement résistant aux chocs
  • Longueur totale pour éviter toute contamination
  • Jetable
  • Stériles, fabriqués aseptiquement
  • Rigidité moyenne
  • Anses de culture (longueur : 200 mm)
  • Bords lisses qui évitent de déchirer et de creuser dans la gélose
  • Volume : 10 μL
  • Couleur : Bleu
Spécification
Jetable Oui
Volume 10 μl
Diameter (English) Inside 0,18 in
Diameter (Metric) Inside 4,5 mm
Longueur (impériale) 7,87 in
Longueur (métrique) 200 mm
Matériau Polystyrène hautement résistant aux chocs
Stérilité Irradié aux rayons gamma
Couleur Bleu
Type de produit Produit d’inoculation
Longueur (impériale) de la poignée 7,87 in
Longueur (métrique) de la poignée 200 mm
Quantité 50 sachets de 20
Type d’emballage Sachet Microseal
Calibré Oui