Learn More
Microspec™ Anses d’inoculation en plastique stérile (Volume : 10 μl)
Click to view available options
Quantité:
16000
50 sachets de 20
50 sachets de 20 unités
800 sachets de 20
Type d’emballage:
Flacon en plastique
Sachet Microseal
Stérilité:
Fabrication aseptique
Irradié aux rayons gamma
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
1000 pièces
16000 pièces
Description
- Fabriqué en polystyrène hautement résistant aux chocs
- Longueur totale pour éviter toute contamination
- Jetable
- Stériles, fabriqués aseptiquement
- Rigidité moyenne
- Anses de culture (longueur : 200 mm)
- Bords lisses qui évitent de déchirer et de creuser dans la gélose
- Volume : 10 μL
- Couleur : Bleu
Specifications
Specifications
| Jetable | Oui |
| Volume | 10 μl |
| Diameter (English) Inside | 0,18 in |
| Diameter (Metric) Inside | 4,5 mm |
| Longueur (impériale) | 7,87 in |
| Longueur (métrique) | 200 mm |
| Matériau | Polystyrène hautement résistant aux chocs |
| Stérilité | Fabrication aseptique |
| Couleur | Bleu |
| Type de produit | Anses de culture en plastique |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction