Learn More
Microspec™ Anses d’inoculation en plastique stérile (Volume : 1 μl)
Conçues pour les procédures quantitatives telles que l’échantillonnage, les dilutions en série et l’inoculation bactérienne.
Marque: Microspec™ C1G
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 18.95000kg
Description
- Fabriqué en polystyrène hautement résistant aux chocs
- Longueur totale pour éviter toute contamination
- Jetable
- Stériles, fabriqués aseptiquement
- Rigidité moyenne
- Anses de culture (longueur : 200 mm)
- Bords lisses qui évitent de déchirer et de creuser dans la gélose
- Volume : 1 μL
- Couleur : Bleu
Spécification
Oui | |
Polystyrène hautement résistant aux chocs | |
Irradié aux rayons gamma | |
200 mm | |
Bleu | |
7,87 in | |
800 sachets de 20 | |
Oui |
1 mm | |
7,87 in | |
0,04 in | |
1 μl | |
Anses de culture en plastique | |
200 mm | |
Sachet Microseal, Ecopack |