Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes stériles pour systèmes de manipulation de liquides Beckman™
GREENER_CHOICE
Améliorez les performances grâce à la rectitude parfaite des pointes et au faible pourcentage du coefficient de variation (% CV) grâce aux pointes de pipettes stériles Thermo Scientific™ pour systèmes de manipulation de liquides Beckman™.
Marque:  Thermo Scientific™ 918-251
471.98 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21899" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11701263
  • 889.00€ / 4800 pièces
Expédition estimée: 15-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Améliorez vos performances de pipetage avec les pointes de pipettes stériles Thermo Scientific™ pour systèmes de manipulation des liquides Beckman™, soumises à un programme rigoureux de contrôle qualité en 15 points garantissant leur régularité. Vous obtiendrez ainsi des performances précises et exactes grâce à la parfaite rectitude et au faible coefficient de variation de ces pointes automatisées. Les pointes de pipettes sont validées sur les stations de travail pour lesquelles elles ont été développées.
Caractéristiques :
  • Disponibles avec la technologie de filtre Thermo Scientific™ ART™, à faible rétention et format long
  • Testées par lots pendant la production sur la station de travail pour laquelle elles sont créées
  • Cônes à longueur étendue compatibles avec les plaques DeepWell™ à 96, 384 et 1 536 puits
  • Faible pourcentage de coefficient de variation (% CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
20 μl
Stérile
Conducteur
Systèmes de manipulation de liquides Beckman
Sterile
Sans filtre
Portoir
96 pointes/rack, 10 racks/sachet, 5 sachets/boîte
Beckman
Promotions
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.