Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes stériles pour systèmes de manipulation de liquides Beckman™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-10155095 Tous les produits MBP Molecular BioProducts Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
30 μl
Code produit. 13356048
Marque: Thermo Scientific™ 965261
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Améliorez les performances grâce à la rectitude parfaite des pointes et au faible coefficient de variation (% CV) observé avec les pointes de pipette stériles Thermo Scientific™ pour systèmes de manipulation de liquides Beckman™.
Améliorez les performances de pipetage avec les cônes de pipettes stériles Thermo Scientific™ pour systèmes de manipulation de liquides Beckman™, soumis à un programme rigoureux de contrôle qualité en 15 points afin de garantir une qualité constante. Vous obtiendrez ainsi des performances précises et exactes grâce à la parfaite rectitude et au faible coefficient de variation de ces pointes automatisées. Les pointes de pipettes sont validées sur les stations de travail pour lesquelles elles ont été développées.
Caractéristiques :
  • Disponibles avec la technologie de filtre Thermo Scientific™ ART™, à faible rétention et format long
  • Testées par lots pendant la production sur la station de travail pour laquelle elles sont créées
  • Pointes longues compatibles avec les plaques Deep Well à 96, 384 et 1536 puits
  • Faible pourcentage de coefficient de variation (% CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 30 μl
Filtré À filtre
Stérilité Stérile
Type de pointe Version longue
À utiliser avec (équipement) Beckman Coulter Liquid Handling Systems